Fortfahren mit
A4125
17α-Hydroxyprogesteron-17-acetat
≥98%
Synonym(e):
17α-Acetoxyprogesteron, 17a-Acetoxy-4-pregnen-3,20-dion, 17a-Hydroxy-4-pregnen-3,20-dion-17-acetat, 4-Pregnen-17a-ol-3,20-dionacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H32O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-119-6
Beilstein/REAXYS Number:
2227870
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)23(27-15(2)25)12-9-20-18-6-5-16-13-17(26)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h13,18-20H,5-12H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1
InChI key
VTHUYJIXSMGYOQ-KOORYGTMSA-N
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)