Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
SMILES string
N[C@@H](CCCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14NO5P/c7-5(6(8)9)3-1-2-4-13(10,11)12/h5H,1-4,7H2,(H,8,9)(H2,10,11,12)/t5-/m0/s1
InChI key
QIOXWRQXHFVNLV-YFKPBYRVSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?