Fortfahren mit
A7980
AC-41848 hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
1-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-6,7,8,9-tetrahydro-3-phenyl-5H-imidazo[1,2-a]azepinium bromide hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 480,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21BrCl2N2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.21 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, under inert gas
€ 480,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, under inert gas
solubility
DMSO: ~14 mg/mL, H2O: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[H]O[H].Clc1ccc(C[n+]2cc(-c3ccccc3)n4CCCCCc24)c(Cl)c1
InChI
1S/C21H21Cl2N2.BrH.H2O/c22-18-11-10-17(19(23)13-18)14-24-15-20(16-7-3-1-4-8-16)25-12-6-2-5-9-21(24)25;;/h1,3-4,7-8,10-11,13,15H,2,5-6,9,12,14H2;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
FPOBEBBUBSFIIA-UHFFFAOYSA-M
Application
AC-41848 is a potent, cell permeable, and subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist.
Biochem/physiol Actions
AC-41848 is a potent, cell permeable, subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist. AC-41848 has high selectivity (92%) for RARγ. EC50 = 5.9 μM.
Potent, cell permeable, subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist. High selectivity (92%) for RARγ. EC50 = 5.9 μM.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9605SML0809A6476
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
powder, ≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ~14 mg/mL, H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: insoluble, DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL
storage condition
desiccated, under inert gas
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)