Fortfahren mit
A8157
α-Adenosin
≥85%
Synonym(e):
9-α-Ribofuranosyladenine, 9-(α-D-Ribofuranosyl)adenine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.24
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32119108
assay
≥85%
form
powder
mp
205-207 °C (lit.)
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10+/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-CRKDRTNXSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)