Merck
A8356
APR 101
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
(2R)-2-[([1,1′-Biphenyl]-4-ylsulfonyl)(1-methylethoxy)amino]-N-hydroxy-3-methyl-butanamide, (R)-N-Hydroxy-2-(N-isopropoxybiphenyl-4-ylsulfonamido)-3-methylbutanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)ON([C@H](C(C)C)C(=O)NO)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C20H26N2O5S/c1-14(2)19(20(23)21-24)22(27-15(3)4)28(25,26)18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-5-7-9-16/h5-15,19,24H,1-4H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
InChI key
DGZZVIWCMGVHGV-LJQANCHMSA-N
Application
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor. ARP 101 has diverse physiological roles including wound healing, cancer metastasis, angiogenesis, tissue remodeling in development, and embryogenesis.
Biochem/physiol Actions
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor (Gelatinase A, EC 3.4.24.24; TBE-1; LG4A; MONA; Type IV Collagenase). ARP 101 has diverse physiological roles including wound healing, cancer metastasis, angiogenesis, tissue remodeling in development and embryogenesis. IC50 = 0.81 nM on MMP-2.
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)