Fortfahren mit
A9187
Adenosin-5′-triphosphat Magnesiumsalz
≥95%, bacterial, powder
Synonym(e):
ATP Magnesiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,70
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 327,00
5 x 1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.290,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N5O13P3 · xMg2+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.18 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥95%
Biological source:
bacterial
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
€ 67,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-5′-triphosphat Magnesiumsalz, ≥95%, bacterial
biological source
bacterial
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Mg].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.Mg.2H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;
InChI key
CPGAIACWYFBIFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Adenosin-5′-triphosphat Magnesiumsalz wurde verwendet:
  • als ein Supplement in Intrazellulärmedien für den Ca2+-Retentionsassay und die Bildanalyse in der Weitfeld-Fluoreszenzmikroskopie
  • als Bestandteil in Kaliummethansulfonat-basierter interner Lösung für die In-vitro-Elektrophysiologie kortikaler Neuronen
  • als Bestandteil in Aktionspotenzial-Intrazellulärlösung
Biochem/physiol Actions
Adenosin-5γ-triphosphat (ATP) spielt eine zentrale Rolle bei der Energiespeicherung und im Energiestoffwechsel in vivo. ATP ist an vielen zellulären Prozessen, Zellatmung, biosynthetischen Reaktionen, Motilität und Zellteilung beteiligt. ATP ist ein Substrat aus zahlreichen, an der zellulären Signalgebung beteiligten Kinasen und Adenylatcyclasen, die den Second Messenger cAMP produzieren. ATP stellt die Stoffwechselenergie bereit, die Stoffwechselpumpen antreiben. ATP dient als Coenzym in zahlreichen enzymatischen Reaktionen.
P2 purinergener Antagonist; erhöht die Aktivität von Ca2+-aktivierten K+ Kanälen; Substrat für ATP-abhängigen Enzymsysteme.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2383A4386B6396
description
≥95%, bacterial
description
Grade I, ≥99%, from microbial
description
≥95% (HPLC), crystalline, bacterial
description
≥93%
biological source
bacterial
biological source
microbial
biological source
bacterial
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
powder
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥93%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the ratio of moles of magnesium to moles of ATP?
    1 answer
    1. Historically, this ATP preparation has contained 1.0-1.5 mole Mg/mole of ATP. The final value varies from lot to lot and is highly dependent on water content. The maximum allowable water content is 5 moles/per mole compound. For example, lot SLBD2770V shows a water content of 2 moles for each mole of compound. The Magnesium content for this lot was 5.4 %. Thus there is approximately 1.26 mole of Mg to one mole of ATP.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review