Fortfahren mit
ABK0008
InnoBridge ELISA-Kit
Synonym(e):
ELISA-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 1.370,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
human (Human IgG)
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 1.370,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
antibody form
IgG fraction of antiserum
species reactivity
human (Human IgG)
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein Proteinkonformationsarray (PCA – protein conformational array) in einem Sandwich-ELISA-Format, in dem die Platte mit einem Antikörper-Panel beschichtet wird, wobei die Antikörper gegen Peptide gebildet wurden, die aus einer vollständigen Proteinsequenz von sieben kommerziellen monoklonalen Antikörpern biologischer Arzneimittel (Biopharmazeutika) gewonnen wurden. Individuell ist jeder dieser Antikörper stark antigen gegenüber der Peptidsequenz, die für seine Herstellung verwendet wurde. Wenn diese Peptide jedoch in ein vollständiges, korrekt gefaltetes Protein eingebunden werden, wird die Antigenität vieler von ihnen durch die dreidimensionale Struktur des Proteins maskiert und nur eine begrenzte Anzahl der Antikörper reagiert. Das Ergebnis ist ein Histogramm, das mit einem „Fingerabdruck“ für einen bestimmten monoklonalen Antikörper verglichen werden kann. Sobald dieser „Fingerabdruck“ erstellt wurde, enthüllen alle Veränderungen, die während der Aufreinigung oder anderen Manipulationen in diesem mAb auftreten wahrscheinlich eine neue antigene Stelle, die von den Antikörpern auf der Platte erkannt werden kann.
Application
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABK0011ABK0002ABK0007
description
-
description
-
description
-
description
-
species reactivity
human (Human IgG)
species reactivity
human (Human IgG)
species reactivity
human (Human IgG)
species reactivity
human (Human IgG)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)