Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc HS-200, Corning
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
non-sterile
form
film
manufacturer/tradename
Axygen Inc HS-200, Corning
General description
- Axygen® PlateMax® heat sealing films offer high-temperature resistance.
- Made from polyester/aluminum
- Aluminum material is for light-sensitive samples and polyester-based sealing films are ideal for short-term storage/incubation.
- Compatible with the Axygen® PlateMax® Semi-Automated Plate Sealer (HS-1120, HS-1230)
- Suitable for low-temperature compound storage, short-term room temperature compound storage and PCR.
Legal Information
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
PlateMax is a registered trademark of Axygen, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description peelable, 100 films/unit, 5 units/case | description pierceable, aluminum, 100 films/unit, 5 units/case | description - | description - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| manufacturer/tradename Axygen Inc HS-200, Corning | manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc HS-300 | manufacturer/tradename Axygen Inc, Corning | manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc |
| form film | form - | form film | form film |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?