Fortfahren mit
AXYHS300
Axygen PlateMax heat sealing film for storage applications
pierceable, aluminum, 100 films/unit, 5 units/case
Synonym(e):
sealing mat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc HS-300, Corning
Material:
aluminum
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum
sterility
non-sterile
feature
piercable
manufacturer/tradename
Axygen Inc HS-300, Corning
General description
  • Axygen® PlateMax® heat sealing films are designed for applications ranging from PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture.
  • Made from aluminum for use in wide temperature ranges.
  • Aluminum material provides a tight seal on multiwell microplates under a wide range of temperature conditions and reagents.
  • Seals during thermal cycling process when used in conjunction with Axygen compression matsIdeal for light-sensitive samples.
  • Compatible to use with the Axygen® PlateMax® Sem-Automated Plate Sealer (HS-1120, HS-1230).
Legal Information
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
PlateMax is a registered trademark of Axygen, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYHS200AXYHS150QPCRAXYHS100QPCR
description
pierceable, aluminum, 100 films/unit, 5 units/case
description
peelable, 100 films/unit, 5 units/case
description
-
description
-
manufacturer/tradename
Axygen Inc HS-300, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc HS-200, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
material
aluminum
material
-
material
-
material
-
feature
piercable
feature
-
feature
-
feature
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)