Fortfahren mit
B003
Chloroethylclonidine dihydrochloride
solid
Synonym(e):
2-[2,6-Dichloro(N-β-chloroethyl-N-methyl)-4-aminomethyl]phenylimino-2-imidazolidine dihydrochloride, CEC dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17Cl3N4 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.58
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
form
solid
color
off-white
solubility
0.1 M NaOH: 1 mg/mL (Stable for 24 hours at 4 °C.), H2O: 12 mg/mL (Stable for 24 hours at 4 °C.), methanol: 17 mg/mL (Stable for 24 hours at 4 °C.), aqueous base: unstable
SMILES string
Cl.Cl.CN(CCCl)Cc1cc(Cl)c(\N=C2/NCCN2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H17Cl3N4.2ClH/c1-20(5-2-14)8-9-6-10(15)12(11(16)7-9)19-13-17-3-4-18-13;;/h6-7H,2-5,8H2,1H3,(H2,17,18,19);2*1H
InChI key
CZSAXNDACBPMAB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1B(147)
Biochem/physiol Actions
Irreversible α1B-adrenoceptor alkylating agent.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)