Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 226,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.930,00 |
Über diesen Artikel
biological source
bovine
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
origin
USA origin
technique(s)
blocking: suitable, Southern blotting: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
pH
7
suitability
suitable for microbiology
UniProt accession no.
foreign activity
DNase free , DNase, RNase, NICKase, protease, none detected, NICKase free , Protease free , RNase free
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bei der Acetylierung von Rinderserumalbumin werden verschiedene Reste modifiziert, insbesondere Lysin (Lys) sowie, in geringerem Ausmaß, Serin (Ser) und Threonin (Thr). MALDI-TOF massenspektrometrische Untersuchungen von acetyliertem BSA weisen auf ein Molekulargewicht hin, das dasjenige von nativem BSA um rund 3000 Da übersteigt (Ostatná, V. et al., J. Electroanalytical Chem., 821, 97-103 (2018)). Bei der Acetylierung von BSA werden außerdem parallele Aminosäurereste in allen Nukleasen modifiziert, die als Spurenverunreinigung im BSA vorliegen, und inaktiviert diese so. Daher kann acetyliertes BSA in molekularbiologischen Anwendungen genutzt werden, in denen die Aktivität von Nukleasespuren minimiert werden muss.
Application
- Komponente von Proteasepuffer für den Protease-Inhibitionsassay
- Blockierungsmittel bei der Herstellung von cDNA-Glasträgern
- Selektion von Hybridom-Antikörpern mit Sensitivität gegenüber M-Ficolin-Epitopen mittels immunfluorometrischer Tests
* Als Elektrophorese-Standard: Lindberg, T. et al., J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 27(1), 30-36 (1998)
* Als Bestandteil von In-situ-Endmarkierungspuffer für die Markierung von DNA-Fragmenten: Save, V. et al., ”Detecting and Quantifying Apoptosis in Tissue Sections”, in Apoptosis Methods and Protocols (H.J.M. Brady, ed.). Methods Mol. Biol., Vol. 282, pp. 67-84 (2004)
* In EMSA-Studien zu kernzytoplasmatischem Shuttling: Ghosh, C.C. et al., “Analysis of Nucleocytoplasmic Shuttling of NF?B Proteins in Human Leukocytes”, in Membrane Trafficking (A. Vancura, ed.). Methods Mol. Biol., Vol. 457, pp. 279-292 (2008)
* Als Bestandteil von Selektionspuffer für Ribosomen-Display-Studien: Larman, H.B. et al., Nat. Protoc., 9(1), 90-103 (2014)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Acetyliert für die Inaktivierung von Nukleasespuren
- Frei von DNase/Exonuklease
- Frei von Nickase/Endonuklease
- Frei von RNase
- Frei von Protease
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, suitable for microbiology | description protease free, Molecular Biology | description 20 mg/mL in H2O, low bioburden, protease free, Molecular Biology | description heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98% |
| technique(s) Southern blotting: suitable, cell culture | mammalian: suitable, blocking: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| suitability suitable for microbiology | suitability - | suitability - | suitability - |
| form lyophilized powder | form solution | form solution | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin, acetyliert aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?