Fortfahren mit
B3412
Berberin -hemisulfat (Salz)
≥95%
Synonym(e):
Natural Yellow 18
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H18NO4 · 1/2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.39
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75160
Assay:
≥95%
Form:
powder
Solubility:
methanol: soluble
€ 185,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
methanol: soluble
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.COc1ccc2cc3-c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC.COc6ccc7cc8-c9cc%10OCOc%10cc9CC[n+]8cc7c6OC
InChI
1S/2C20H18NO4.H2O4S/c2*1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;1-5(2,3)4/h2*3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OJVABJMSSDUECT-UHFFFAOYSA-L
Application
Fluoreszenzfarbstoff für Heparin in Mastzellen
Biochem/physiol Actions
Ein Alkaloid mit schwachen antibiotischen Eigenschaften. Substrat für MDR-Effluxpumpen. Antimikrobielle Aktivitäten von Berberin werden durch den MDR-Inhibitor 5´-Methoxyhydnocarpin (5´-MHC) potenziert. Berberin hochreguliert die Expression von Pgp in Hepatomzellen. Die Behandlung mit Berberin führt potenziell zu einer reduzierten Anreicherung von Chemotherapeutika.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14050A71751T2528
description
≥95%
description
technical, ≥90% (AT)
description
≥95%
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥95%
assay
≥90% (AT)
assay
≥95%
assay
-
solubility
methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)