Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 732,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98%
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2
InChI key
HFACYLZERDEVSX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% | description analytical standard |
| assay ≥98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... UGT1A4(54657) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzidin
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
92-87-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?