Fortfahren mit
B5154
Betain
Synonym(e):
(Carboxymethyl)trimethylammonium Inneres Salz, Oxyneurin, Trimethylglycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N+CH2COO-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
UNSPSC Code:
12352202
Beilstein/REAXYS Number:
3537113
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
(Powder to crystal)
Quality Segment
solubility
soluble (50mg/ml)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI key
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
General description
Betaine is a zwitterionic quaternary ammonium compound and is mainly present in animals, microorganisms and plants. It is one of the main constituent of several food items like wheat, shellfish, spinach and sugar beets. It is also termed as trimethylglycine, lycine, glycine betaine and oxyneurine. Betaine is a methyl derivative of glycine.
Application
Betaine is a methyl group donor that functions in the normal metabolic cycle of methionine. It is a naturally occurring choline derivative commonly ingested through diet, with a role in regulating cellular hydration and maintaining cell function.Betaine in culture medium can effectively reduce the level of ROS.
Biochem/physiol Actions
Als Endprodukt des oxidativen Metabolismus von Cholin ist Betain ein allgemeiner Methyldonator, insbesondere in einem untergeordneten Stoffwechselweg der Methioninbiosynthese. Es wird eingesetzt, um Homozystinurie, ein Defekt im Hauptstoffwechselweg der Methioninbiosynthese, zu behandeln.
Features and Benefits
Betaine is a modified amino acid consisting of glycine with three methyl groups serving as methyl donor for various metabolic pathways.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B0300W42231261962
description
-
description
5 M, PCR Reagent
description
≥98%
description
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
(Powder to crystal)
form
liquid
form
-
form
-
solubility
soluble (50mg/ml)
solubility
-
solubility
-
solubility
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)