Fortfahren mit
B8809
BH3I-1
≥97% (HPLC), powder, yellow
Synonym(e):
5-(p-Bromobenzylidine)-α-isopropyl-4-oxo-2-thioxo-3-thiozolidineacetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
€ 198,05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14BrNS2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder, yellow
€ 198,05
Listenpreis€ 233,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder, yellow
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(N1C(=S)S\C(=C\c2ccc(Br)cc2)C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H14BrNO3S2/c1-8(2)12(14(19)20)17-13(18)11(22-15(17)21)7-9-3-5-10(16)6-4-9/h3-8,12H,1-2H3,(H,19,20)/b11-7+
InChI key
COHIEJLWRGREHV-YRNVUSSQSA-N
Biochem/physiol Actions
BH3I-1is a synthetic cell permeable Bcl-xL antagonist; apoptosis inducer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2465H3041SML0481
description
≥97% (HPLC), powder, yellow
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder, yellow
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: insoluble, DMSO: soluble >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)