Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116155
eCl@ss:
32160703
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
2-8°C
General description
This liquid BPS Medium is optimized for use with many BPS Reporter Kits including:
- 60612: AP1 Reporter Kit (JNK Pathway)
- 60514: ARE Reporter Kit (Nrf2 Antioxidant Pathway)
- 60611: CRE/CREB Reporter Kit (cAMP/PKA Signaling Pathway)
- 60614: NF-κB Reporter Kit (NF-κB Signaling Pathway)
- 60509: Notch1/CSL Reporter Kit (Notch Signaling Pathway)
- 60654: SBE Reporter Kit (TGFβ/SMAD signaling pathway)
- 60511: SRE Reporter Kit (MAPK/ERK Signaling Pathway)
- 60500: TCF/LEF Reporter Kit (Wnt Signaling Pathway)
Application
Datasheets and Protocols may be found here.
Preparation Note
Sterile filtered (0.2 µm) and Mycoplasma-free
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-52-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?