Fortfahren mit
BR26539
BRAND®, accu-jet® S wall support
White
Synonym(e):
Accu-Jet® S wall attachment, Accu-Jet® S wall fixture, Accu-Jet® S wall support, Pipette controller wall mount
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.04
UNSPSC Code:
41121514
Manufacturer/tradename:
BrandTech 26539
Material:
PBT , PC
Packaging:
pkg of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PBT , PC
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
BrandTech 26539
color
White
General description
Accessories for BRAND®, accu-jet® S pipette controller
Application
storage of Brand®, accu-jet® S pipette controller
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z333964BR26351BR26352
description
White
description
-
description
berry, AC/DC input 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, universal plug set
description
petrol, AC/DC input 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, universal plug set
manufacturer/tradename
BrandTech 26539
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BrandTech 26351
manufacturer/tradename
BrandTech 26352
material
PC , PBT
material
-
material
PBT , PC
material
PC , PBT
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
color
White
color
-
color
berry
color
petrol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)