Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BX-2020

BrainFast SK Supplement

Added during seeding to increase neuronal culture purity

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


form

frozen liquid

packaging

vial of 1 (contains 100uL)

technique(s)

cell culture | mammalian: suitable

shipped in

dry ice

storage temp.

−70°C

General description

BrainFast SK Supplement is added to the neuronal and astrocyte media during seeding to increase the purity of the neuronal culture.


Piktogramme

Flame

Signalwort

Warning

Gefahrencodes

Hazard Classifications

Flam. Liq. 3

Lagerklasse

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 1

Flammpunkt (°F)

75.2 °F

Flammpunkt (°C)

24 °C



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen