Fortfahren mit
C0606
Protein Extraction Reagent Type 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352202
Quality Segment
input
general use sample(s)
General description
Protein Extraction Reagent Type 2 is a highly effective protein solubilization and extraction reagent composed urea, thiourea, Trizma®, CHAPS, and detergent SB3-10.
Application
Premixed and prequalified, Protein Extraction Reagent Type 2 is a highly effective protein solubilization and extraction reagent ideal for protein extraction prior to isoelectric focusing (IEF) and 2D electrophoresis. Reducing and alkylating reagents TBP (cat# T7567) and iodoacetamide (cat# A3221) are recommended for use with this reagent. Protein Extraction Reagent Type 2 is also available as a component of the ProteoPrep® Sample Extraction Kit (PROT-TOT).
Other Notes
Contains urea, thiourea, Trizma®, CHAPS, and detergent SB3-10.
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
62-56-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)