Fortfahren mit
C0775
Kristallviolett
Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Basic Violet 3, Hexamethylpararosanilinchlorid, Kristallviolett, Methylviolett 10B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,30
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C25H30N3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.98
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-953-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580948
Colour Index Number:
42555
€ 92,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kristallviolett, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥90%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
green to very dark green
pH
2.5 — 3.5 (20 °C)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Application
Kristallviolett wird als aktive Komponente sowie für die Primärfärbung und Gram-Färbung zur Unterscheidung von gramnegativen und grampositiven Bakterien verwendet.
Es wird zur Überprüfung der Zellviabilität verwendet. Darüber hinaus wird es für die Zellfärbung zum Untersuchen der Zellmigration und -invasion eingesetzt.
Zertifiziert für den Einsatz in der Gramfärbung von Bakterien, der Flemming'schen Dreifachfärbung mit Iod für Chromosome, der Lieb'schen Amyloidfärbung und Newtons Kristallviolett-Iod-Technik für Chromatin und Nucleoli.
Biochem/physiol Actions
Kristallviolett kann für die DNA-Visualisierung in Agarosegelen verwendet werden. Der Farbstoff wird nur für DNA verwendet, die in hohen Konzentrationen vorliegt. Kristallviolett wird auch zum Färben von Bakterien mittels Gram-Färbung eingesetzt. Es wird auch für die Färbung von Pflanzenchromosomen verwendet. Darüber hinaus unterstützt Kristallviolett bei der kolorimetrischen Messung der Zellviabilität.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA954585728246364C6158
description
certified by the BSC
description
-
description
VETRANAL®, analytical standard
description
ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
color
green to very dark green
color
-
color
-
color
green to very dark green
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
-
form
-
form
powder
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
water: soluble 50 g/L at 27 °C
solubility
water: soluble 50 g/L at 27 °C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kristallviolett
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can crystal violet or Giemsa be used to stain cells in a saliva/PBS suspension for the purpose of counting neutrophils/mL? What would be the best staining method for this purpose?
    1 answer
    1. Acridine orange is theoretically intended to stain viable cells, and if low intensity is observed, particularly when using a light microscope, it is likely true. However, for visualizing viable cells stained with acridine orange, a fluorescent microscope is routinely used. For simple neutrophil counting in saliva, acridine orange may not be the best choice due to cost considerations.
      While Giemsa solutions can be used, staining can be challenging, and often there are no published procedures for using Wright, Wright Giemsa, or Giemsa solution for counting neutrophils under a hemacytometer. The recommended product for this purpose is Crystal Violet or Turks/Tuerks solution, a simple solution of crystal violet dissolved in water. Acetic acid is sometimes added to the Turks solution to lyse red blood cells, but if the saliva is not bloody, adding acetic acid is unnecessary.
      Helpful?
  2. What is the allowed limit of Crystal Violet before it is considered toxic, carcinogenic, or hazardous?
    1 answer
    1. The most serious hazard listed in the Safety Data Sheet (SDS) is Serious Eye Damage, along with short-term and long-term aquatic hazards. There is also a Category 2 hazard as a carcinogen. However, the risk can be reduced by purchasing prepared solutions instead of preparing them from powder to minimize the risk of inhaling the powder. There are no known safe exposure limits for Crystal Violet. The use of appropriate engineering controls, personal protective equipment, and body protection is recommended.
      Helpful?
  3. Can this be dissolved in ethanol or methanol 
    1 answer
    1. While Crystal Violet solutions used for staining often include ethanol or methanol, this product has not been tested for the direct solubility in either alcohol. This compound is readily soluble in water.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review