Fortfahren mit
C0788
Z-Leu-Leu-Glu β-naphthylamide
≥98%, powder
Synonym(e):
Cbz-LLE β-naphthylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 277,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H44N4O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
632.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
€ 277,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
solubility
THF: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C35H44N4O7/c1-22(2)18-29(38-34(44)30(19-23(3)4)39-35(45)46-21-24-10-6-5-7-11-24)33(43)37-28(16-17-31(40)41)32(42)36-27-15-14-25-12-8-9-13-26(25)20-27/h5-15,20,22-23,28-30H,16-19,21H2,1-4H3,(H,36,42)(H,37,43)(H,38,44)(H,39,45)(H,40,41)
InChI key
MIYHULQEZFNUGE-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for the glutamylpeptidyl-peptide hydrolase activity of the 20S proteasome (multicatalytic proteinase complex).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0483L0376
description
≥98%, powder
description
≥95%, solid
description
leucine aminopeptidase substrate
assay
≥98%
assay
≥95%
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
THF: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: soluble
solubility
H2O: soluble
color
white
color
-
color
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)