Fortfahren mit
C1416
Chu (N6) Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Nutrient Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,80
50 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
€ 49,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Chu (N6) Basal Salt Mixture has been used:
  • as medium for Zea mays embryo culture
  • as a component of zygotic medium for culturing rice zygotes
  • as a medium for onion cells epidermal layer for bombardment based transformation studies
Chu (N6) Basal Salt Mixture is composed of macro- and micronutrients as described by Chu . Chu (N6) Basal Salt Mixture may be used as a chemstock to support the reconstitution of Chu (N6) medium.
Preparation Note
Formulated to contain 4.0 grams of powder per liter of medium.
With the macro- and micronutrients as described by Chu (1975, 1981).
Media Formulation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M6774G5768S6765
description
powder, suitable for plant cell culture
description
powder, suitable for plant cell culture
description
fine powder, suitable for plant cell culture
description
fine powder, suitable for plant cell culture
form
powder
form
powder
form
fine powder
form
fine powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi It says powder in the title but then you only have the options in litres. Do you have this product in powder form...10 or 100 gram
    1 answer
    1. This basal salt mixture is in powder form. This specific formulation requires 4.0 grams of powder to prepare 1L of medium. The liter values indicate the volume of media that each package size will prepare.
      1L- 4.0 grams
      10L-40.0 grams
      50L- 200.0 grams