Fortfahren mit
C1832
Cyclosporin A
BioReagent, from Tolypocladium inflatum, Molecular Biology, ≥95%
Synonym(e):
Antibiotic S 7481F1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 298,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 513,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C62H111N11O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1202.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3647785
€ 298,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Tolypocladium inflatum
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
drug transporter assay: suitable
solubility
acetonitrile: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
suitability
corresponds to standard , suitable for molecular biology
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
InChI key
PMATZTZNYRCHOR-CGLBZJNRSA-N
Gene Information
human ... PPIA(5478)
General description
Chemical structure: peptide
Cyclosporin A is a fungal metabolite with immunosuppressive properties. Cyclosporin A is a non-polar cyclic oligopeptide produced by the fungus Tolypocladium inflatum. It is a potent immunosuppressive agent, affecting primarily T-lymphocytes.
Application
Cyclosporin A was suitable for:
  • Using in in vivo Neovascularization Assay, to subcutaneously inject the mice daily for suppressing the immune response.
  • Measuring the multiple drug resistance transporter activity in putative cancer stem/progenitor cells.
  • mRNA transcription studies
  • analytical standard
Biochem/physiol Actions
Cyclosporin A has been shown to inhibit the functioning of several nuclear proteins involved in T-cell activation at the level of mRNA transcription. It forms a complex with its intracellular receptor cyclophilin, which can then bind to calcineurin, a Ca2+ - and calmodulin-dependent protein phosphatase, inhibiting its enzymatic activity. It was found to suppress the replication of hepatitis C virus genome in cultured hepatocytes.
Ein Pilzmetabolit mit wirksamen immunsuppressiven Eigenschaften. Er hemmt die T-Zell-Rezeptor-Signaltransduktion über die Bildung eines Cyclosporin A−Cyclophilin Komplexes, der Calcineurin (Protein Phosphatase 2B) inhibiert. Hemmt die durch Interleukin 1?, Lipopolysaccharide und TNF induzierte Stickoxid-Synthese. Kann die Freisetzung von Cytochrom c aus Mitochondrien blockieren.
Leistungsstarkes Immunsuppressivum; hemmt durch Interleukin 1α, Lipopolysaccharide und TNFα induzierte Stickstoffoxidsynthese; Hemmt die Cytochrom c-Freigesetzung aus Mitochondrien.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
30024324251158504
Cyclosporin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1158504
Cyclosporin
description
BioReagent, from Tolypocladium inflatum, Molecular Biology, ≥95%
description
97.0-101.5% (on dried basis)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
product line
BioReagent
product line
-
product line
VETRANAL®
product line
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclosporin A
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)