Fortfahren mit
C2646
Kupfer(II)-nitrat Hydrat
Synonym(e):
Cupric nitrate Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cu(NO3)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.56 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-838-5
MDL number:
mp
114.5 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI key
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupfer(II)-nitrat Hydrat
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)