Fortfahren mit
C5776
Kokain -hydrochlorid
CNS stimulator, powder
Synonym(e):
Benzoylecgonin-methylester -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-167-1
MDL number:
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kokain -hydrochlorid,
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@H](C[C@@H]2CC[C@H]1N2C)OC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H21NO4.ClH/c1-18-12-8-9-13(18)15(17(20)21-2)14(10-12)22-16(19)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3;1H/t12-,13+,14-,15+;/m0./s1
InChI key
PIQVDUKEQYOJNR-VZXSFKIWSA-N
Application
Kokainhydrochlorid wurde wie folgt verwendet:
  • in einer Kochsalzlösungkontrolle zur Untersuchung der Wirkung der Selbstverabreichung von Kokain auf das Mäusehirn
  • als Wiederaufnahmehemmer für Adopamin (DA), Noradrenalin (NA) und Serotonin (5-HT), um in künstlicher Fisch-Zerebrospinalflüssigkeit (aCSF) eine Neurotransmitterfreisetzung hervorzurufen
  • zum Untersuchen der Konditionierung auf intravenöses Kokainhydrochlorid
Biochem/physiol Actions
Hemmt Dopamin-, Noradrenalin- und Serotonin-Transporter mit Kis von jeweils etwa 300 nm, 900 nm und 400 nm. Im Gegensatz zu Amphetaminen hat es keine Auswirkungen auf die Katecholaminausschüttung.
Hemmt die Dopamin, Noradrenalin und Serotonin-Transporter.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf der Seite Biogenic Amine Transporters (Biogene Amintransporter) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kokain -hydrochlorid
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I wonder that if I dissolve the cocaine in saline, is it stable for long term? Should I storage it in -20 or 4? For how long?
    1 answer
    1. This product is sold as a white, photosensitive solid. The data sheet indicates solubility is 2.5 g/mL in water or 300 mg/mL in ethanol. No information is available regarding solution stability after solubilizing the cocaine. A certified reference standard is available as product C1528, with a concentration of 1 mg/mL in methanol. The recommended storage temperature for this product is 2-8 °C. A random Certificate of Analysis shows the product has a 3-year expiration date from the date of quality release.