Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 95,30 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 379,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light brown
mp
68-70 °C
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].O[C@@H](COc1cccc(Cl)c1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC([O-])=O
InChI
1S/C22H29ClO6.Na.H2O/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28;;/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/b3-1-,11-10+;;/t16-,18-,19-,20+,21-;;/m1../s1
InChI key
ZEQHRVULQBYULU-LPFHDDPUSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility - | solubility - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?