Fortfahren mit
C6617
CBIQ
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
4-Chlorobenzo[f]isoquinoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 740,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8NCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.66
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: 15 mg/mL
SMILES string
Clc1nccc2c1ccc3ccccc23
InChI
1S/C13H8ClN/c14-13-12-6-5-9-3-1-2-4-10(9)11(12)7-8-15-13/h1-8H
InChI key
SHQLTRRYZVBEMR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CBIQ is a cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) activator; intermediate-conductance calcium-sensitive K+ channel (KCNN4) activator.
CBIQ is an activator of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and the intermediate-conductance calcium-sensitive K+ channel (KCNN4). CBIQ is a novel tool for a new ion channel; first activator of ΔF508 CFTR, the mutant form of CFTR chloride channel present in 75% of cystic fibrosis patients. Other benzoquinolines act at the normal CFTR but not at ΔF508 CFTR. CBIQ also activates KCNN4, which hyperpolarizes airway epithelial cells to promote anion flux, a further benefit in cystic fibrosis.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chloride Channels and Potassium Channels pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I6783P3495SML0553
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (GC), powder
description
>98% (HPLC), lyophilized powder
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
DMSO: 15 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
off-white
color
white
color
-
color
white to beige
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)