Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C19H17N6O6S2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.49
UNSPSC Code:
51101500
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-877-4
MDL number:
assay
~95%
mode of action
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
[Na+].Cn1nnnc1SCC2=C(N3C(SC2)[C@H](NC(=O)[C@H](OC=O)c4ccccc4)C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H18N6O6S2.Na/c1-24-19(21-22-23-24)33-8-11-7-32-17-12(16(28)25(17)13(11)18(29)30)20-15(27)14(31-9-26)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,12,14,17H,7-8H2,1H3,(H,20,27)(H,29,30);/q;+1/p-1/t12-,14-,17-;/m1./s1
InChI key
ICZOIXFFVKYXOM-YCLOEFEOSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Cefamandole is used to study the effects of expression and inhibition of PBP 2A and other penicillin-binding proteins (PDPs) on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Biochem/physiol Actions
Physical form
sodium carbonate: approx. 5%
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?