Fortfahren mit
C7437
Nalgene® sealing caps
diam. 24 mm, for use with 50 mL tubes, pack of 10 ea
Synonym(e):
bottle cap, bottle closure, Nalgene DS3132-0024, bottle seal, plastic cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
eCl@ss:
32040302
Material:
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
Packaging:
pack of 10 ea
€ 184,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0024
diam.
24 mm
General description
Ensure leakproof service of Nalgene™ of Oak Ridge centrifuge bottles and tubes at their recommended maximum rated speeds by using these specific sealing caps, also recommended for use when spinning hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7687C7312C6187
description
diam. 24 mm, for use with 50 mL tubes, pack of 10 ea
description
diam. 63 mm, for use with 500 mL and 1 L tubes, pack of 2 ea
description
diam. 20 mm, for use with 28 and 30 mL tubes, pack of 10 ea
description
diam. 24 mm, pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0024
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0063
manufacturer/tradename
Nalgene DS3132-0020
manufacturer/tradename
Nalgene DS3131-0024
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
polypropylene screw closure, retained silicone gasket
material
Viton® O-ring, Tefzel® plug, polypropylene screw closure
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 2 ea
diam.
24 mm
diam.
63 mm
diam.
20 mm
diam.
24 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® sealing caps
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)