Fortfahren mit
C8414
Clobazam
GABA receptor ligand, powder
Synonym(e):
7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4-(3H,5H)-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-908-7
MDL number:
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Clobazam,
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
SMILES string
CN1C(=O)CC(=O)N(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-18-13-8-7-11(17)9-14(13)19(16(21)10-15(18)20)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
CXOXHMZGEKVPMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Clobazam is a benzodiazepine, comprising of B ring nitrogen placed in positions 1 and 5 contrary to 1,4-benzodiazepines. It is a ligand for γ-aminobutyric acid type A (GABAA) receptor and is metabolized by cytochrome P450 in the liver.
Application
Clobazam has been used as a benzodiazepine to test its effect on the activation of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) long terminal repeat (LTR).
Biochem/physiol Actions
Anxiolytisch; Ligand für die GABA A-Rezeptor Benzodiazepin modulatorische Stelle.
Clobazam interacts at α and γ2 subunits junction of the GABAA receptor. It is less sedative and elicits anxiolytic and anticonvulsant effects. Clobazam is more selective on the α2 subunit of the GABAA receptor than the α1 subunit. It is an antiseizure drug and is associated with antiepileptic activity. Clobazam is useful in treating chronic epileptic encephalopathy disorder, Lennox‐Gastaut syndrome. It is employed in epilepsy and seizure prevention adjunctive therapy.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clobazam
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)