Fortfahren mit
C9498
CL-82198
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
N-[4-(4-Morpholinyl)butyl]-2-benzofurancarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 292,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCCCN1CCOCC1)c2cc3ccccc3o2
InChI
1S/C17H22N2O3/c20-17(16-13-14-5-1-2-6-15(14)22-16)18-7-3-4-8-19-9-11-21-12-10-19/h1-2,5-6,13H,3-4,7-12H2,(H,18,20)
InChI key
KUJQEQAVMNFFAO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CL-82198 is a selective inhibitor of MMP-13 that displays no activity at MMP-1, MMP-9 or TACE. It is also a selective S1′ pocket binder, binding within the entire S1′ pocket of MMP-13, docking with the morpholine ring adjacent to the catalytic zinc atom without zinc chelation.
CL-82198 is a selective inhibitor of MMP-13 that displays no activity at MMP-1, MMP-9 or TACE. It is also a selective S1′ pocket binder.
Features and Benefits
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
233105444264
description
≥98% (HPLC), powder
description
A selective inhibitor of MMP-13 (IC50 = 10 µM).
description
The MMP Inhibitor III, also referenced under CAS 927827-98-3, controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
form
powder
form
solid
form
lyophilized solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
color
white to off-white
color
light yellow
color
off-white
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)