Fortfahren mit
C9755
Cytidine 5′-diphosphate sodium salt hydrate
≥95%, from yeast, powder
Synonym(e):
CDP sodium salt hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 676,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15N3O11P2
Molekulargewicht:
403.18
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95%
Biological source:
yeast
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
€ 233,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cytidine 5′-diphosphate sodium salt hydrate, from yeast, ≥95%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C2O
InChI
1S/C9H15N3O11P2.Na.H/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
MAGSIBHRUIBONY-UHFFFAOYSA-N
General description
Cytidine 5′-diphosphate (CDP) is synthesized from cytidine monophosphate (CMP) or uridine monophosphate (UMP) by the transfer of phosphoryl group, catalyzed by the enzyme uridylate kinase (UMPK). CTP synthetase catalyzes the conversion of CTP to CDP intermediates like CDP-diacylglycerol, CDP-choline and CDP-ethanolamine for phospholipid biosynthesis.
Application
Cytidine 5′-diphosphate sodium salt hydrate has been used:
  • as a substrate in nucleoside diphosphatase (NDPase) enzyme histochemistry assay of gold fish eye sections
  • in ribonucleotide reductase assay
  • dCDP formation assay.
Biochem/physiol Actions
Cytidine 5′-diphosphate (CDP) is used as a substrate of nucleoside diphosphatase kinase to produce CTP for supporting DNA and RNA biosynthesis and of ribonucleotide reductase to product dCMP.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D725030290C0256
description
from yeast, ≥95%
description
≥96%
description
≥99.0% (HPLC)
description
~98%, from yeast, solid
biological source
yeast
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
yeast
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥95%
assay
≥96%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
~98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)