Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 31,50 |
200 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,10 |
Über diesen Artikel
€ 31,50
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, disposable, graduations± 0.1 mL, subdivision
packaging
case of 200, bag of 50
manufacturer/tradename
Corning 4487
measuring range
accuracy: 0.1 mL
technique(s)
cell culture: suitable
L
348 mm
capacity
5 mL
tip I.D.
0.073 in.
color
blue color-coded stripe
General description
- Die Farbcodierung auf dem Papier ermöglicht die einfache Größenbestimmung.
- Die Papier-/Kunststoffverpackung bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld.
- Der einzigartige farbkodierte Vergrößerungsstreifen erleichtert das Erkennen des Meniskus.
- Steril, einzeln verpackt und zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
- Genauigkeit von ± 2 % bei vollem Volumen
- Chargennummer auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckt
- Kalibriert für die Abgabe (TD-EX 20 °C) der Inhalte mit Ausblasung
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 5 mL | description capacity 50 mL | description capacity 100 mL | description capacity 2 mL |
| feature disposable, subdivision, graduations± 0.1 mL, DNase free, RNase free | feature graduations± 0.5 mL, RNase free, DNase free, disposable, subdivision | feature disposable, RNase free, DNase free, graduations± 1 mL, subdivision | feature subdivision, disposable, RNase free, DNase free, graduations± 0.01 mL |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 4487 | manufacturer/tradename Corning 4490 | manufacturer/tradename Corning 4491 | manufacturer/tradename Corning 4486 |
| capacity 5 mL | capacity 50 mL | capacity 100 mL | capacity 2 mL |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| packaging bag of 50, case of 200 | packaging bag of 25, case of 100 | packaging bag of 10, case of 100 | packaging case of 1000, bag of 50 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Costar® Stripette® serologische Pipetten, einzelverpackt in Papier/Kunststoff
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?