Fortfahren mit
CLS4491
Corning® Costar® Stripette® serologische Pipetten, einzelverpackt in Papier/Kunststoff
capacity 100 mL
Synonym(e):
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
100 mL
Sterility:
sterile
Packaging:
bag of 10, case of 100
Feature:
DNase free, RNase free, disposable, graduations± 1 mL, subdivision
Manufacturer/tradename:
Corning 4491
Material:
polystyrene
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, disposable, graduations± 1 mL, subdivision
packaging
bag of 10, case of 100
manufacturer/tradename
Corning 4491
measuring range
accuracy: 1 mL
technique(s)
cell culture: suitable
L
348 mm
capacity
100 mL
tip I.D.
0.125 in.
color
aqua color-coded stripe
General description
Die Papier-/Kunststoffverpackung der serologischen Corning Costar Stripette-Pipetten gewährleistet das einfache Öffnen durch Durchstoßen oder Auseinanderziehen. Sie eignet sich zudem hervorragend für Anwendungen mit sterilen Zellkulturen und/oder Gewebekulturen, insbesondere beim Tragen von Latexhandschuhen, da die statische Haftung vermindert wird. Die Stripette-Pipetten sind sterile, einzeln verpackte serologische Pipetten, die bei aseptischen Zell-/Gewebekulturverfahren für optimale Bedingungen sorgen.
  • Die Farbcodierung auf dem Papier ermöglicht die einfache Größenbestimmung.
  • Die Papier-/Kunststoffverpackung bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld.
  • Der einzigartige farbkodierte Vergrößerungsstreifen erleichtert das Erkennen des Meniskus.
  • Steril, einzeln verpackt und zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
  • Genauigkeit von ± 2 % bei vollem Volumen
  • Chargennummer auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckt
  • Kalibriert für die Abgabe (TD-EX 20 °C) der Inhalte mit Ausblasung
Application
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes suitable for use in volumetric dispensing of cell culture media and biological reagents.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS4484CLS4490CLS4485
description
capacity 100 mL
description
capacity 100 mL, case of 100
description
capacity 50 mL
description
capacity 1 mL
manufacturer/tradename
Corning 4491
manufacturer/tradename
Corning 4484
manufacturer/tradename
Corning 4490
manufacturer/tradename
Corning 4485
capacity
100 mL
capacity
100 mL
capacity
50 mL
capacity
1 mL
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
graduations± 1 mL, disposable, subdivision, RNase free, DNase free
feature
RNase free, DNase free, subdivision, graduations± 1 mL, disposable
feature
DNase free, RNase free, subdivision, graduations± 0.5 mL, disposable
feature
RNase free, disposable, subdivision, DNase free, graduations± 0.01 mL
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
bag of 10, case of 100
packaging
case of 100, bag of 10
packaging
bag of 25, case of 100
packaging
bag of 50, case of 1000
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)