Fortfahren mit
CLSETAR01
Corning® Gosselin™ L Shaped Spreader
Curved End, White PS, sterile
Synonym(e):
Cell SpreaderL-Type, L Rod Spreader, Plate Spreader
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122100
eCl@ss:
32040503
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
case of 5000
manufacturer/tradename
Corning ETAR-01
General description
Disposable pipettes designed for accurate liquid transfer in laboratory applications, offering reliable performance for sampling, dosing, and general lab use.
Application
Microbiology / Plating
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gosselin is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLSETAR05CLSETAT04CLSPAS1A01
description
Curved End, White PS, sterile
description
Curved End, White PS, sterile
description
Green PS, sterile
description
capacity 1 mL, graduated, sterile
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polyethylene
packaging
case of 5000
packaging
case of 6000
packaging
case of 3500
packaging
case of 2000
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning ETAR-01
manufacturer/tradename
Corning ETAR-05
manufacturer/tradename
Corning ETAT-04
manufacturer/tradename
Corning PAS1A-01
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)