Fortfahren mit
CLSETAT04
Corning® Gosselin™ T Shaped Spreader
Green PS, sterile
Synonym(e):
Agar Spreader, Cell Spreader T-Type, T Rod Spreader
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122100
eCl@ss:
32039016
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
case of 3500
manufacturer/tradename
Corning ETAT-04
General description
Disposable pipettes designed for accurate liquid transfer in laboratory applications, offering reliable performance for sampling, dosing, and general lab use.
Application
Microbiology / Plating
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gosselin is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLSETAR01CLSETAR05CLSPAS3A01
description
Green PS, sterile
description
Curved End, White PS, sterile
description
Curved End, White PS, sterile
description
capacity 3 mL, graduated, sterile
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polyethylene
packaging
case of 3500
packaging
case of 5000
packaging
case of 6000
packaging
case of 2000
manufacturer/tradename
Corning ETAT-04
manufacturer/tradename
Corning ETAR-01
manufacturer/tradename
Corning ETAR-05
manufacturer/tradename
Corning PAS3A-01
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)