Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106609
Technique(s):
capture ELISA: 106 VP/mL using p24
To order shRNA please search for your gene of interest.
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
capture ELISA: 106 VP/mL using p24
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Unser umfassendes shRNA-Produktangebot besteht aus über 150.000 vorgeklonten shRNA-Konstrukten, die sich gegen mehr als 15.000 menschliche Gene und 15.000 Mausgene richten. Die Bibliothek ist verfügbar in: Genfamilien-Sets: Gensammlungen in Verbindung mit bestimmten funktionalen Klassen wie beispielsweise Kinasen und Ionenkanälen; Gen-Target-Sets, Sets mit shRNA-Klonen, die sich gezielt auf das bevorzugte Gen richten; und einzelnen shRNA-Klonen. Unsere shRNA- und lentiviralen Herstellungsplattformen nutzen spezielle Labore mit hochmoderner Robotertechnik sowie Flüssigkeitsbearbeitungs- und Labor-Informations-Management-Systemen (LIMS), um hervorragende Qualität und optimalen Service für Ihre RNAi-Forschungsanforderungen zu bieten.
Wir bieten innovative Lösungen im Bereich der akademischen Forschung, der biotechnologischen Forschung und der Entwicklung neuer Arzneimittel. Unsere hervorragenden Systeme, Geräte und Mitarbeiter bieten Werkzeuge höchster Qualität zum Erfüllen Ihrer Anforderungen.
Benutzerspezifische Klonierung – jetzt mit TurboGFP™
Unter bestimmten Umständen ist eine klassische Arzneimittelauswahl für stabile oder semi-stabile Zelllinien eventuell nicht möglich oder wünschenswert. Darüber hinaus können orthogonale Selektionsmethoden aus Puromycin für die Expression mehrerer shRNAs oder die Expression von shRNA zusammen mit der Expression von Transgenen erforderlich sein.
Wir bieten jetzt Vektoren mit tGFP als Lösung für diese Probleme an. Dieser Vektor enthält alle anderen Elemente des pLKO.1-Vektors, aber das Puromycin-Resistenz-Gen wurde durch TurboGFP ersetzt. Unser MISSION Bio-Produktionsteam kann diesen Vektor entweder mit einer TRC-shRNA-Sequenz oder Ihrer bevorzugten shRNA-Sequenz anpassen. Dank des TurboGFP im Vektor kann mit FACS- und Fluoreszenz-Mikroskopiemethoden eine schnelle Schätzung der Transduktionseffizienz und eine automatisierte, schnelle Auswahl von Zellpopulationen erfolgen, die die shRNA stabil exprimieren. Die Selektion durch GFP bietet eine orthogonale Methode, wenn Zellen eine Puromycin-Resistenz bereits stabil exprimieren. Zusätzlich bieten wir auch pLKO.1-puro-CMV-tGFP an. Mit diesem Vektor können Sie zwischen GFP- und Puromycin-Selektion wählen, alles mit dem shRNA-Expressionsvektor.
Zur Selektion durch eine zweite Klasse von Antibiotika bieten wir Vektoren an, die das Neomycin-Resistenz-Gen enthalten. Bei diesen beiden Vektoren handelt es sich um pLKO.1-hPGK-Neo und pLKO.1-CMV-Neo. Stabile shRNA-Integranten können durch Selektion in G418 (Produktnummer A1720) gefunden werden. Genauso wie für Puromycin muss ein Zytotoxizitätsprofil für Ihre spezielle Zelllinie erstellt werden. Beispielsweise können Sie das Puromycin-Protokoll verwenden, aber Puromycin mit G418 ersetzen. Als Ausgangspunkt wurde 1 mg/mL G418 für die Selektion von shRNA-Konstrukten in A549-Zellen verwendet.
Der Service umfasst die Klonierung, Sequenzierung, ein DNA-Präparat (500 ng) und ein lentivirales Präparat (200 μL bei 1 x 106 VP/mL, Mindesttiter mittels p24-Assay). Die DNA- und viralen Präparate stehen 4 bis 6 Wochen nach der Bestellung zum Versand bereit. Besuchen Sie unsere Bestellseite für kundenspezifische shRNAs oder wenden Sie sich an einen unserer Vertriebsmitarbeiter, um eine Bestellung aufzugeben.
Lentivirale Partikel in großem Volumen und mit hohem Titer
Wir verfügen über eine vielseitige Herstellungsplattform für die Herstellung der meisten HIV-1-basierten lentiviralen Vektoren in hohem Durchsatz oder großem Volumen. Das Standardformat der MISSION TRC shRNA-Sammlung beträgt 200 μl mit einem Mindesttiter von 106 VP/ml (mittels p24-Assay). Alle Klone, Target-Sätze und Kontrollen können in größeren Mengen mit der gleichen Mindesttiterspezifikation oder höheren Titern hergestellt werden. Der höchste erhältliche Titer beträgt 109 VP/mL. Wir bieten außerdem Viruspräparate in großem Volumen und hohem Titer an, die aus Ihren Klonen hergestellt werden, vorausgesetzt, sie sind mit unserem System kompatibel. Unsere robusten und optimierten Prozesse sparen Ihnen Zeit und reduzieren die Variabilität Ihrer Transduktionsversuche. Um die Preisgestaltung einzusehen oder einen Kostenvoranschlag für Ihr spezifisches Projekt einzuholen, verwenden Sie bitte unser MISSION-Formular für kundenspezifische Anfragen.
Benutzerspezifische Klonierung – jetzt mit TurboGFP™
Unter bestimmten Umständen ist eine klassische Arzneimittelauswahl für stabile oder semi-stabile Zelllinien eventuell nicht möglich oder wünschenswert. Darüber hinaus können orthogonale Selektionsmethoden aus Puromycin für die Expression mehrerer shRNAs oder die Expression von shRNA zusammen mit der Expression von Transgenen erforderlich sein.
Wir bieten jetzt Vektoren mit tGFP als Lösung für diese Probleme an. Dieser Vektor enthält alle anderen Elemente des pLKO.1-Vektors, aber das Puromycin-Resistenz-Gen wurde durch TurboGFP ersetzt. Unser MISSION Bio-Produktionsteam kann diesen Vektor entweder mit einer TRC-shRNA-Sequenz oder Ihrer bevorzugten shRNA-Sequenz anpassen. Dank des TurboGFP im Vektor kann mit FACS- und Fluoreszenz-Mikroskopiemethoden eine schnelle Schätzung der Transduktionseffizienz und eine automatisierte, schnelle Auswahl von Zellpopulationen erfolgen, die die shRNA stabil exprimieren. Die Selektion durch GFP bietet eine orthogonale Methode, wenn Zellen eine Puromycin-Resistenz bereits stabil exprimieren. Zusätzlich bieten wir auch pLKO.1-puro-CMV-tGFP an. Mit diesem Vektor können Sie zwischen GFP- und Puromycin-Selektion wählen, alles mit dem shRNA-Expressionsvektor.
Zur Selektion durch eine zweite Klasse von Antibiotika bieten wir Vektoren an, die das Neomycin-Resistenz-Gen enthalten. Bei diesen beiden Vektoren handelt es sich um pLKO.1-hPGK-Neo und pLKO.1-CMV-Neo. Stabile shRNA-Integranten können durch Selektion in G418 (Produktnummer A1720) gefunden werden. Genauso wie für Puromycin muss ein Zytotoxizitätsprofil für Ihre spezielle Zelllinie erstellt werden. Beispielsweise können Sie das Puromycin-Protokoll verwenden, aber Puromycin mit G418 ersetzen. Als Ausgangspunkt wurde 1 mg/mL G418 für die Selektion von shRNA-Konstrukten in A549-Zellen verwendet.
Der Service umfasst die Klonierung, Sequenzierung, ein DNA-Präparat (500 ng) und ein lentivirales Präparat (200 μL bei 1 x 106 VP/mL, Mindesttiter mittels p24-Assay). Die DNA- und viralen Präparate stehen 4 bis 6 Wochen nach der Bestellung zum Versand bereit. Besuchen Sie unsere Bestellseite für kundenspezifische shRNAs oder wenden Sie sich an einen unserer Vertriebsmitarbeiter, um eine Bestellung aufzugeben.
Lentivirale Partikel in großem Volumen und mit hohem Titer
Wir verfügen über eine vielseitige Herstellungsplattform für die Herstellung der meisten HIV-1-basierten lentiviralen Vektoren in hohem Durchsatz oder großem Volumen. Das Standardformat der MISSION TRC shRNA-Sammlung beträgt 200 μl mit einem Mindesttiter von 106 VP/ml (mittels p24-Assay). Alle Klone, Target-Sätze und Kontrollen können in größeren Mengen mit der gleichen Mindesttiterspezifikation oder höheren Titern hergestellt werden. Der höchste erhältliche Titer beträgt 109 VP/mL. Wir bieten außerdem Viruspräparate in großem Volumen und hohem Titer an, die aus Ihren Klonen hergestellt werden, vorausgesetzt, sie sind mit unserem System kompatibel. Unsere robusten und optimierten Prozesse sparen Ihnen Zeit und reduzieren die Variabilität Ihrer Transduktionsversuche. Um die Preisgestaltung einzusehen oder einen Kostenvoranschlag für Ihr spezifisches Projekt einzuholen, verwenden Sie bitte unser MISSION-Formular für kundenspezifische Anfragen.
Other Notes
Um unseren kundenspezifischen shRNA-Service zu bestellen, besuchen Sie entweder unseren kundenspezifischen shRNA-Service oder senden Sie eine E-Mail an MISSIONRNAi@sial.com.
Protokolle und Anwendungsdaten finden Sie unter sigma.com/shrna.
Legal Information
Die Nutzung dieses Produkts ist vorbehaltlich einer oder mehrerer Lizenzvereinbarungen.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Custom Lentiviral Particles | description Bacterial Stock | description Purified DNA | description Lentiviral Particles |
| technique(s) capture ELISA: 106 VP/mL using p24 | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) capture ELISA: 106 VP/mL using p24 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MISSION® shRNA
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?