Fortfahren mit
D1010
Diazald®-(N-methyl-14C)
~95% (Radiochemical Purity), solid
Synonym(e):
N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352202
assay
~95% (Radiochemical Purity)
form
solid
extent of labeling
20-60 mCi per mmol
storage temp.
2-8°C
Packaging
sealed ampule
Legal Information
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)