Fortfahren mit
D1414
Droperidol
dopamine subtype 2 receptor antagonist, powder
Synonym(e):
1-[1-[3-(p-Fluorbenzoyl)-propyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl]-2-benzimidazolinon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22FN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-957-8
MDL number:
Form:
powder
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Droperidol,
form
powder
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
InChI
1S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28)
InChI key
RMEDXOLNCUSCGS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Droperidol is a potent antagonist of dopamine subtype 2 receptor. It is an antipsychotic, which is used to treat acute behavioral anomalies. It helps to manage postoperative nausea and vomiting.
D1, D2 dopamine receptor antagonist; butyrophenone antipsychotic and anti-emetic.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR25851229001D3100000
Droperidol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1229001
Droperidol
Droperidol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D3100000
Droperidol
description
-
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356), KCNH1(3756), KCNH2(3757)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Droperidol
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)