Fortfahren mit
D1881
Dexamethason-21-Acetat
≥99%, dexamethasone derivative , powder
Synonym(e):
9α-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion-21-acetat, 9α-Fluor-16α-methyl-prednisolon-21-acetat, Prednisolon F-acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,40
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 287,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H31FO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51422333
EC Number:
214-646-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2342608
Assay:
≥99%
Form:
powder
€ 54,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dexamethason-21-Acetat, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Application
Dexamethasone 21-acetate has been used:
  • as a component of the induction medium for the treatment of mice preadipocytes (5A) cells
  • as a synthetic glucocorticoid to study its effects on the expression of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) and peroxiredoxin 6 (Prdx6) proteins in placentas of human and mice
  • as a component of the complete medium for the culturing of porcine hepatocytes
Biochem/physiol Actions
Dexamethasone 21-acetate or dexamethasone acetate is a derivative of dexamethasone. It is a hydrophobic drug. Dexamethasone is a glucocorticoid possessing anti-inflammatory activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1527D0710000Y0001842
description
≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dexamethason-21-Acetat
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)