Fortfahren mit
D3128
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimid
Synonym(e):
DCC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11N=C=NC6H11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.33
EC Number:
208-704-1
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
610662
bp
122-124 °C/6 mmHg (lit.)
mp
34-35 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
InChI key
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Dicyclohexylcarbodiimid
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)