Fortfahren mit
D6413
Diloxanidfuroat
Synonym(e):
2,2-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-N-methylacetamide 2-furoic acid ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11Cl2NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.15
UNSPSC Code:
51101500
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-108-1
MDL number:
antibiotic activity spectrum
parasites
SMILES string
CN(C(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(OC(=O)c2ccco2)cc1
InChI
1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3
InChI key
BDYYDXJSHYEDGB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)