Fortfahren mit
D7815
R(−)-Denopamine
≥98% (HPLC), β1 adrenoceptor agonist, powder
Synonym(e):
(−)-α-(3,4-Dimethoxyphenethylaminomethyl)-4-hydroxy­benzyl­alcohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 257,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.38
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 257,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
R(−)-Denopamine, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCNC[C@H](O)c2ccc(O)cc2)cc1OC
InChI
1S/C18H23NO4/c1-22-17-8-3-13(11-18(17)23-2)9-10-19-12-16(21)14-4-6-15(20)7-5-14/h3-8,11,16,19-21H,9-10,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI key
VHSBBVZJABQOSG-INIZCTEOSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
R(-)-Denopamine has been used as an β-adrenergic agonist to study its effects on contractility in isolated lymphatic vessels (LVs).
Biochem/physiol Actions
Denopamine is a cardiotonic drug.
β1-adrenoceptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Light sensitive.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0581D0444N3876
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), film
description
≥99% (GC), liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (GC)
form
powder
form
powder
form
film
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: insoluble, DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 50 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
colorless to white
color
yellow
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)