Fortfahren mit
D9570
Dothiepin-Hydrochlorid -hydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Dibenzo[b,e]thepin-11(6H)-ylidin-N,N-dimethyl-1-propanamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21NS·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.90
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
212-978-8
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥26 mg/mL
storage temp.
room temp
InChI
1S/C19H21NS.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11-;
InChI key
XUPZAARQDNSRJB-CULRIWENSA-N
Biochem/physiol Actions
Dothiepin hydrochloride is a tricyclic antidepressant.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)