Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11N(O)(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.40
EC Number:
216-700-6
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1769927
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
non-ionic
assay
≥99% (titration)
mol wt
229.40 g/mol
technique(s)
NMR: suitable, enzyme immunoassay: suitable
mp
132-133 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
InChI key
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Dimethyldodecylamin-N-oxid ist ein nichtdenaturierendes zwitterionisches Tensid mit einer kritischen Mizellenkonzentration (CMC) von etwa 1 mmol/l. Es wird zum Solubilisieren von Proteinen und zum Untersuchen der Konformation und molekularen Wechselwirkung von Makromolekülen eingesetzt.
Other Notes
This product has been replaced by 40234-SIGMA | N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide BioXtra, ≥99.0% (NT)
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?