Merck
E2406
Endoglycosidase H from Streptomyces griseus
lyophilized powder
Synonym(e):
β-N-Acetylglucosaminidase H
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
EG-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
specific activity
≥10 units/mg protein
mol wt
29 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Physical form
Lyophilized from a solution containing 10 mM Tris HCl, pH 7.2. This product does not contain a protein stabilizer and must be reconstituted with a solution containing BSA or another stabilizer.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-acetyl-(14C)Asn(GlcNAc)2(Man)5 per min at pH 5.0 at 37 °C.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)