Fortfahren mit
EHNC011801
MISSION® esiRNA
targeting human DAPK1-IT1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 219,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 394,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
€ 219,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTCCCAGTCTGCCTTTCACTGAGTTTTTACCTGTTCACTAGAACAACAAAAGGGAACCCGATCGGGAAACTCTGCTGTCAACTAAGCAAACTCTAAATTTAACATTTGGGGGACCCCCTTGGAGAGTAGTTGAGAGCTATGTGCTCCCCTTTTCAGAAAAATGCTCTCAAATACTCAGTGCATAAGCCCACAGCCTTAGCAGGTTCCCAGACCTTAGGTCAGCAATCCTGTTCTAAGGCATACATCACGAGCAGCATTTTGATTTTCATCTGGGGAACTTATAGTTCATAAAGACCTACTGATCCATTAAAATTTCCACTTGATTTTGCCATTAGTAATCTCTTAAACAAGTCCAAGGAAGCCAGAGGAAGTTATTTCTTGAATGCTTTTATACTAGTGCTTTCAAGAGTTCGTGTTGCTGACTCCAGTTTTTAAAATTATTATTCTCATCTTCTGCAATGCCTCGAG
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHNC009261EHNC001491EHNC002111
description
targeting human DAPK1-IT1
description
targeting human ITPKB-IT1
description
targeting human FOXP1-IT1
description
targeting human ZNF638-IT1
esiRNA cDNA target sequence
TTCCCAGTCTGCCTTTCACTGAGTTTTTACCTGTTCACTAGAACAACAAAAGGGAACCCGATCGGGAAACTCTGCTGTCAACTAAGCAAACTCTAAATTTAACATTTGGGGGACCCCCTTGGAGAGTAGTTGAGAGCTATGTGCTCCCCTTTTCAGAAAAATGCTCTCAAATACTCAGTGCATAAGCCCACAGCCTTAGCAGGTTCCCAGACCTTAGGTCAGCAATCCTGTTCTAAGGCATACATCACGAGCAGCATTTTGATTTTCATCTGGGGAACTTATAGTTCATAAAGACCTACTGATCCATTAAAATTTCCACTTGATTTTGCCATTAGTAATCTCTTAAACAAGTCCAAGGAAGCCAGAGGAAGTTATTTCTTGAATGCTTTTATACTAGTGCTTTCAAGAGTTCGTGTTGCTGACTCCAGTTTTTAAAATTATTATTCTCATCTTCTGCAATGCCTCGAG
esiRNA cDNA target sequence
TGCCTAGCAGAGTTCCACATACATGAAATAAGATGCTTTGGGAAATCATTCTTCTTTTTGCAACGTCAGTGACTTGAACCAGAAACTGATATTGACTCACTTGGGCTCTGACTCTTTCCAAGTTACACATCTGGGGGCCTAAGGAACTGCCCCATGAGTTCCCGGAGCTGCGATGGGCATGGGACGGGAAGCTTTGTAAGCAATTAATCACACAGTTAGCCTCATCTGATCACCACTGGCCACGATCAGGCCCTCTGAAAGTGCCTAGTTGGATGCTTGCCAATCTGCTATGCCTTGGAGGAAAAAATCATTTCAATTTAAGAAAATAGACACAGAAGCAAAAAACCAAAGTGAGCCTGGAAGGTTTGCCTGTCTGTGACAGTCTACAGAGCAGCTGTTTGTGCCTGTCACCTGCTCAGGCTCTCACGGTGACTGCATGGGGAGGGCAGGGTGTGTGCATTGATACCTGCCGTGCCCAGTGTACGCCGAGGTTTGCCCATGCTGCAGCTGGAAGGCTGCAGAACAAAGGTTCGTTCCAACCTCTACACTTGAATTGCATTCTGCGTCATCATCCTG
esiRNA cDNA target sequence
AAAAACAGGCAAAGCATTCATTTGAAGGAGCCTAGCCATTTTCTCTTTCTTATTTAAAGACTTGGCTTGGAACTTAGCAGTTACATATGCAGGGTAGCGAGTTAAAAAGCCATGTTTAATTAACAGGCGCTTTATACTTCTGTATCCTTGTTATGATATAGCACCTTGTTCTTCAGTGTAGAAAGTGATTTCTGCATATTTTAAAGGACTGGCATCTTTATGGTAAGAAAGCCATATAAATAAAGATATACTTAGATGAAAATCGGAACATGTTTTTAAAATAGTGTGTGTCTACTTTCATCTCTGTTATCAAACTTGCTGCATAAGCCAGAGTTGATGCTCTGTGATTATGCTAATGACCAAAAGAATCGATGATGCGAGACTAGATGAAATCAGTGGTATAATCGGGGAAAGTTATCAGTTTTTTTGTCATTAAGTATTAGTGATAAATAATACACTGTTCATTTCGAGTGGATAGAACATATTTAATTCTGATGTACAGAGTTTCATTTTAGTCAGGCTCATTGCTGA
esiRNA cDNA target sequence
AACAAAGAACATGGTTTGTCCATTTAGATTTCCTTTTATGCCCTTTAGCAAGTTTTATTTTTTTTTCCATAAAGTTCTTGAACATTTTGTGGTGGTTAAATTTATTATTTTACTTATTTTTACATATAGCTATTAGAGAGGATCTTTATTTTTTAGTTCTCATATGTTTTCTAGTTAGTTACTACTAGAGTAACCTATCATCCTAGTTTATACCTGCTACATGCCATCCATTTATTCCCATTGTCCTGGTTTGGATAATAAATTAAATCGTGTGGCCTTAGTTATTAACAATTTTATCATTTAGGATTTCATTCAGTTTCAACTAATAAAACCTCACTAGTGGATTGTTAACAAATAAGAGGTATATTTATCTCATAACAGAAATCTGCATGTAGGTGGTCCAGTGCTCGTGCAACAGCTCCATAATATCTTCAGGAACCTCGCCTTGTCTTCCAGCACTACTGTCTGTAGAATGTATCTTTCATCCTCATTTGTAAGATGGTTTCTGCACCTTCTGGCATCTTT
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... DAPK1-IT1(100506897)
Gene Information
human ... ITPKB-IT1(100506443)
Gene Information
human ... FOXP1-IT1(100506815)
Gene Information
human ... ZNF638-IT1(100507113)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
XR_108970.1, XR_133523.1
NCBI accession no.
XR_110844.1, XR_112015.1
NCBI accession no.
XR_109994.1, XR_112508.1
NCBI accession no.
XR_112334.1, XR_109944.1
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)