Fortfahren mit
EHNC012631
MISSION® esiRNA
targeting human AC007590
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGGAGAAGACCAGGAGAGGAAGCAGAAGACCCTCCTCAAAGAAGCAGCCTTCACCTCCAGACCTCCCAGCGGGACTTAGACAATGGGGTTAGGCAGTCACATGTCTGCACGTGGAAACTTTCTGGGACTGTGCTTGGATCCTGGCTCTGCCTTTTACTAGCCATGTGACCTTGGGAAAATCACTTGACTTCTCCGTGCAGGATTCCTCATCTGTAAAAATGGTCTAAGATTAGGAGCCACCTCAAGGTTG
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU080831EMU172141EMNC010311
description
targeting human AC007590
description
targeting mouse Slc18a1
description
targeting mouse Scn2a1
description
targeting mouse Scn2a
Gene Information
human ... LOC100507420(100507420)
Gene Information
mouse ... SLC18A1(110877), Slc18a1(110877)
Gene Information
mouse ... SCN2A1(110876), Scn2a1(110876)
Gene Information
mouse ... SCN2A(110876)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TGGAGAAGACCAGGAGAGGAAGCAGAAGACCCTCCTCAAAGAAGCAGCCTTCACCTCCAGACCTCCCAGCGGGACTTAGACAATGGGGTTAGGCAGTCACATGTCTGCACGTGGAAACTTTCTGGGACTGTGCTTGGATCCTGGCTCTGCCTTTTACTAGCCATGTGACCTTGGGAAAATCACTTGACTTCTCCGTGCAGGATTCCTCATCTGTAAAAATGGTCTAAGATTAGGAGCCACCTCAAGGTTG
esiRNA cDNA target sequence
CCTGGACAATATGCTGCTCACTGTGGTGGTGCCCATTGTGCCCACCTTCCTGTATGCGACAGAGTTCAAAGACATCAACTCTTCTCTGCTTAGGGGTCCTTCTGTAAGCTCCCAGCAAGCTCTCACCTCTCCTGCCTTCTCTACCACCTTCTCCTTTTTTGACAACACCACCATGACTGTAGAAGAACATGTACCTTTTCGTGTAGCATGGATAAATGGTACCATCCCTCCTCCAGTCACCGAAGCTGGCTCAGTACCTAAAAACAACTGCTTGCAAGGGATAGAGTTCTTGGAAGAAGAAAATGTCCGGATTGGGATTCTATTTGCTTCAAAGGCTTTGATGCAACTTCTGGTTAACCCATTTGTAGGACCTCTTACTAACAGGATTGGCTATCACATCCCCATGTTTGTTGGCTTTATGATCATGTTTCTCTCCACACTAATGTTTGCTTTCTCTGGCACCTATGC
esiRNA cDNA target sequence
TTTTCCTGCAGTATTGTTTAGCCATCTTCTGCTCTTGGTAAGGTTGACATAGTGTATGTCAATTAAAACAAAACAAAACAAAACAAAAGTCTGCTTTGTAAATAGTAATTTTACCCAGTGGTGCATGTTTGAGCCAACGAAAATGATTTAAGCACAGTATTTACTGCATCAAATATGTACCACAGTTAAGTATAGTTTGCAAGCTTTCAACAGGTGACATGACGTCATTGGTTCCCTTAGAGTTTGAAGCTGTCACTGCTGCATGTCTCTCTTGCTGCTGCTGCTGTATCTTAACCCTTCTGCTGTTCAGAAGTCTAATAGGGAAGCCATATGTCAGAGGTGGAGTGAAGTGGATTGTTCCATCAGGAACTCAATCTTCACGACACTGAGCAATGTGTTGCAGTAAACAAGGAAGAAATCCCTGCTCTTTGTTCTCCCTACCCTTAATTGAACACTCCGGTGAGATGTCTGACAGTGTAAACAAGTGGCAAGCTACTTAGATCTGTTGAAGG
esiRNA cDNA target sequence
CCTTGTGCTCCTGAATGACAAACAGCCTTATAGAAGCTCATTGTTCTACATATTCTATTCTATAGAATGGTCTGTGTGCATATAGAGAGAGTAATTTGTGAATACTTAGATGGTTATACAGATTATATAATACCTCTTCAATATCTGGAGAAAAGAAGGGCTTTAACATGTGTCATTTCTACATAAATACTTGTGGAATATCATATCTTTACTGAAGAGTGGTTCATGGTAGGAATTGAAAAGTAATTACAGGGACTAAGAGATGGCTCTGTGGCTAACAGTGAGCACTGCTCTTGCAGAGGGACCTGCATTCAGTTCCTAGCTCCTACTCTGGGCAGCTAACG
NCBI accession no.
XR_113124.1, XR_113123.1, XR_110876.1, XR_110877.1
NCBI accession no.
NM_153054
NCBI accession no.
NM_001099298
NCBI accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
AC007590
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
AK035787
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)