Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 219,00 |
50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 394,00 |
Über diesen Artikel
€ 219,00
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CACTTCTCAACGCACTTGGAGCGGCCCCAGCGCCGCCGCCTGTGTGCGGAGTGCGGAGCCGACTTGGGGAGCGGCGGGGTGCGGGCCGGAGGCAGCCCGGGTACAGGGGTGCGCTTCCCAAGCCCCGTCCGCTGCTCAGAGCATCCCCAAGATTTCCCTCATGGGTCCTGTCCTGGTTGTTTAAGAAGGTTTCCAGAAAACCTCCTGGTTTGAAGAACAAAGATTCGTGGAATTATTGTACCTTGAGAGCTGGAAAGGGCT
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description targeting human AC093634 | description targeting human AC023137.2 | description targeting mouse Ak082148 | description targeting human RP11-356N1.2 |
| esiRNA cDNA target sequence CACTTCTCAACGCACTTGGAGCGGCCCCAGCGCCGCCGCCTGTGTGCGGAGTGCGGAGCCGACTTGGGGAGCGGCGGGGTGCGGGCCGGAGGCAGCCCGGGTACAGGGGTGCGCTTCCCAAGCCCCGTCCGCTGCTCAGAGCATCCCCAAGATTTCCCTCATGGGTCCTGTCCTGGTTGTTTAAGAAGGTTTCCAGAAAACCTCCTGGTTTGAAGAACAAAGATTCGTGGAATTATTGTACCTTGAGAGCTGGAAAGGGCT | esiRNA cDNA target sequence ATAATCCTGCCGGAACACACTCTTCTTGCTGCATTAGGATCCAACTGGAAAACATAAAGATGAATTGCTGTAGGCTGGAAAATCAATTAGGAAAAAGAGGGATGTGATTCAGACACAGGACTAGCTTTGTGATCCCTGTGCTCCGGAGAAACCTCCACCCTGGCCTCAAGGAGGCTGTGAAACCAAAAGGGACCTTGGGTGCCAGCTTGCTGGGTCCTTACTTACTTGGTCCATCTTCTGGCTGGAAGGAGCACCTGGGCTCTCAGAGTGCCCCCCGACTCTCAGCAGCTCCTTT | esiRNA cDNA target sequence GGGGAACCTTCCAGAGGATATGACTATTAAGCTGAGACTCTGGTTGTGGAGAAGAGATAGTCTTGGAAGTCTCTTGTGGCAGAGCTCTCCAAGGGTGACCAGGGCTGTCAGAACTGTATATCAAGATGAGGCTTGTCACATGCAAAGAACTAGACAACAGCCAATGTTGCCGGACCCCGGAGAACAAGGGAGGAGACAGAGGATAACGAGATGTTAAAGTAGCCAGGAGTAAGCATGTATATTAATCTCTTTCTTGGTGCTGTGACCA | esiRNA cDNA target sequence ACTGGGAAGGGGGACTTAGATACTAACACAAGTTCAATTCAAGAAGCATTTATTGAACCGTCCTCATGAGCCAGGTCAGGGTGTTCAGCACTGAGCGTGTCAAGACGAAGACACATAGCCTCTAAGTGTCCACCATCTACAATAGCTAATGTTTAATTGTCCTTAAAAGTTGAAGAATGTTGACTGGATTGTCTGCAAATCAGTCATGTGAGTAGTGTTAATCTAATGAAGAAGAATCTTAAAAGACAAATTCTCCAAATGCTGCTGCT |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| GenBank accession no. | GenBank accession no. | GenBank accession no. | GenBank accession no. |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?