Fortfahren mit
EHNC014401
MISSION® esiRNA
targeting human APIP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 219,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 394,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
€ 219,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CAAAGCCAGTTCTCACACCTTTTTCAGATCAAATGTTCCAGCCTCTTCAGAAAAGCTTAGAAAATAGTCTTTCTTTCACTCCCCACCAGTCTTCATTGTGACATATGTTGCATATCATAACCCTTGGTACTGGATGAAAGCTCCCAATCTGAATCAAGAACAGGTAAAGGTAAACAAAAAATTGAGGCTAAAAGAATCACTTAACCTGAACCACATGGTAGGAAAAGCATGCTAGAATGGAATATCCAACCGGCTATGGACATTGTTTTTGGCAGACAAATGAATGGCCCCATTATAAAGGCATCAGGGTTGGTGTATTGTCCAACTCTAGGGGGCAACATTGAATTGTATCCTATCGTTATGGTGCTCCCTGGAGTTCTGTAAACACATAGGTCTGAGAGTGATTATCACATGCCTATCTTATCCAGGGAAATAAGGAGCAAAATGGCCCAGAAGAAGAGAAAGAACATTCTACCAAGTCACACGTAACCTACCAACAGTCCACAACTGCAATTGATTTCATGCCCAACTCTTGC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APIP(51074)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU064181EHU105091HPA024131
description
targeting human APIP
description
targeting mouse Apip
description
targeting human APIP (2)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
esiRNA cDNA target sequence
CAAAGCCAGTTCTCACACCTTTTTCAGATCAAATGTTCCAGCCTCTTCAGAAAAGCTTAGAAAATAGTCTTTCTTTCACTCCCCACCAGTCTTCATTGTGACATATGTTGCATATCATAACCCTTGGTACTGGATGAAAGCTCCCAATCTGAATCAAGAACAGGTAAAGGTAAACAAAAAATTGAGGCTAAAAGAATCACTTAACCTGAACCACATGGTAGGAAAAGCATGCTAGAATGGAATATCCAACCGGCTATGGACATTGTTTTTGGCAGACAAATGAATGGCCCCATTATAAAGGCATCAGGGTTGGTGTATTGTCCAACTCTAGGGGGCAACATTGAATTGTATCCTATCGTTATGGTGCTCCCTGGAGTTCTGTAAACACATAGGTCTGAGAGTGATTATCACATGCCTATCTTATCCAGGGAAATAAGGAGCAAAATGGCCCAGAAGAAGAGAAAGAACATTCTACCAAGTCACACGTAACCTACCAACAGTCCACAACTGCAATTGATTTCATGCCCAACTCTTGC
esiRNA cDNA target sequence
GCCAGTGCACTCCTCTTTTCATGAATGCTTATACCATGAGAGGAGCTGGCGCAGTGATTCATACCCACTCTAAAGCTGCTGTGATGGCTACCCTTCTGTTTCCAGGACAGGAGTTTAAAATTACACATCAAGAGATGATCAAAGGAATAAGGAAATGTACCTCAGGAGGCTATTACAGATACGATGATATGTTAGTGGTACCTATTATTGAGAACACTCCTGAAGAGAAGGATCTCAAAGAAAGGATGGCTCATGCCATGAACGAGTACCCAGACTCCTGTGCGGTTCTTGTCCGGCGTCATGGGGTGTACGTGTGGGGAGAAACATGGGAGAAAGCAAAAACCATGTGTGAGTGTTATGACTACCTGTTTGACATTGCTGTCTCCATGAAGAAGATGGGACTCGATCCAA
esiRNA cDNA target sequence
ATGAGAGGAGCAGGTGCAGTGATTCATACCCACTCTAAAGCTGCTGTGATGGCCACACTTCTCTTTCCAGGACGGGAGTTTAAAATTACACATCAAGAGATGATAAAAGGAATAAAGAAATGTACTTCCGGAGGGTATTATAGATATGATGATATGTTAGTGGTACCCATTATTGAGAATACACCTGAGGAGAAAGACCTCAAAGATAGAATGGCTCATGCAATGAATGAATACCCAGACTCCTGTGCAGTACTGGTCAGACGTCATGGAGTATATGTGTGGGGGGAAACATGGGAGAAGGCCAAAACCATGTGTGAGTGTTATGACTATTTATTTGATATTGCCGTATCAATGAAGAAAGTAGGACTTGATCCTTCACAGCTCCCAGTTGGAGAAAATGGAATTGTCTAAGCCAAAAGAAAGTCTAATTATATACAGAGATAAAGCTAAACGTAATTATTATTTAAATGAAAGCTATTTTTTTAAATGAATTGAAATTTTTCATGATGCTACTAATTTGCCACTAAATACTGCAAATGGTCACCCTGAATC
esiRNA cDNA target sequence
-
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Gene Information
human ... APIP(51074)
Gene Information
mouse ... APIP(56369), Apip(56369)
Gene Information
human ... APIP(51074)
Gene Information
human ... APIP(51074)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
AC011006
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
WGK
WGK 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)